安全性情報
MABT395
Sigma-Aldrich
抗Muc4抗体 クローン8G7
clone 8G7, from mouse
別名:
Mucin-4 beta chain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
100
300
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8G7, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MUC4(4585)
詳細
ムチン-4(MUC-4またはMuc4)は、腹水シアロ糖タンパク質(ASGP)、膵腺癌ムチン、精巣ムチン、気管気管支ムチンとも呼ばれています。Muc4はタンパク質分解によりムチン-4α鎖とムチン-4β鎖の2つの鎖に切断されます。Muc4は抗接着特性を有し、腫瘍の進行、細胞増殖、上皮細胞の分化に関与します。Muc4は胸腺、甲状腺、肺、気管、食道、胃、小腸、結腸、精巣、前立腺、卵巣、子宮、胎盤、乳腺および唾液腺、ならびに肺癌、上部気道消化管の扁平上皮癌、乳癌、胆道癌、結腸癌、子宮頸癌、膵臓癌および膵臓癌細胞株に発現します。Muc4の発現は、浸潤性乳管癌および腫瘤形成型肝内胆管癌(IDC、ICC-MF)の患者において、予後不良の非常に有用な指標となっており、Muc4の発現量が高い患者は低い患者よりも生存率が低くなりました。
免疫原
ヒトMuc4のβ鎖タンデムリピート領域に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:2,000で使用、ヒト回腸組織中のMuc4を検出できます。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、独立した研究室において、悪性黒色腫および皮膚扁平上皮癌組織ライセート中のMuc4を検出しました(Moniaux, N., et al. (2004).J Histochem Cytochem.52(2):253-261.)。
免疫組織染色:この抗体は、独立した研究室において、肺腺癌および膵腺癌組織中のMuc4を検出しました(Moniaux, N., et al. (2004).J Histochem Cytochem.52(2):253-261.)。
免疫組織染色:この抗体は、独立した研究室において、正常皮膚、良性・悪性皮膚疾患を代表する組織スポット330ヵ所においてMuc4を検出しました(Singh, A. P., et al. (2006).Prostate.66(4):421-429.; Chakraborty, S., et al. (2010).J Clin Pathol.63(7):579-584.)。
抗Muc4抗体 クローン8G7は、きわめて特異的なマウスモノクローナル抗体であり、ムチンを標的とします;ウェスタンブロッティングおよびIHCにおいて検証済み。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
ECMタンパク質
品質
CD18/HPAF細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、CD18/HPAF細胞ライセート10 µg中のMuc4を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約240 kDa。Uniprotは分子量を430 kDaと記載しています。しかし、このタンパク質は、選択的スプライシングや翻訳後修飾により約240 kDaで観察される場合があります(Moniaux, N., et al. (2004).J Histochem Cytochem.52(2):253-261)。
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウム含有・保存剤非含有0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
-20℃で受領日から1年間安定です。
取扱いに関する推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微量遠心管に分注し、 -20℃で保存します。IgGを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT395:
MABT395-KC:
試験成績書(COA)