MABT371
Anti-EB1, EB2 and EB3 Antibody, clone KT65
clone KT65, from rat
別名:
Microtubule-associated protein RP/EB family member 1, APC-binding protein EB1, End-binding protein 1, EB1, EB2, End binding protein 2, EB3, End binding protein 3, Microtubule-associated protein RP/EB family member 3
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
KT65, monoclonal
交差性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EBF3(253738) , MAPRE2(10982) , MAPRE3(22924)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
細胞骨格シグナル伝達
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated EB1, EB2, and EB3 in HeLa cell extracts (Van der Vaart, B., et al. (2011). J Cell Biol. 193(6):1083-1099).
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected EB1, EB2, and EB3 in 10 µg of MAPRE1 (EB1), MAPRE2 (EB2), and MAPRE3 (EB3) cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
MABT371:
試験成績書(COA)