由来生物
chicken
品質水準
形状
liquid
分子量
large molecular weight polypeptide 190 kDa
large molecular weight polypeptide 200 kDa
large molecular weight polypeptide 220 kDa
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.755 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
入力
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
chicken ... CNTN5(395317)
関連するカテゴリー
詳細
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
法的情報
免責事項
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
関連コンテンツ
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.