由来生物
chicken
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
scFvs 45, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTPN1(5770)
詳細
PTP1Bは、少なくとも37のタンパク質を含むタンパク質チロシンホスファターゼ(PTP)ファミリーのプロトタイプメンバーです。このファミリーは、約240アミノ酸から成る触媒性ホスファターゼドメインを特徴とし、膜貫通型酵素と細胞質型酵素の両方があります。PTPはホスホチロシルタンパク質に対して高い基質特異性を有します。一次配列レベルでは、PTPは、タンパク質セリンホスファターゼ、タンパク質スレオニンホスファターゼ、または酸性およびアルカリホスファターゼとの類似性がほとんどありません。PTP1Bはインスリンおよびレプチンシグナル伝達の負の調節因子であり、糖尿病および肥満の治療標的となる可能性があります。インスリンは、PTP1Bのスプライスバリアントの発現にも影響を及ぼします。
特異性
この抗体は酸化型のみと反応します。
免疫原
エピトープ:PTP1B-OX
ヒトPTP1B(酸化型)のPTP1B-OXに相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
免疫沈降:この抗体は、PTP1B(酸化型)リコンビナント(aa 1-321; WTおよびCASA変異体)を免疫沈降させました(Haque, A., et al. (2011). Cell. 147:185-198)。
免疫沈降:この抗体は、PTP1B(酸化型)リコンビナント(aa 1-321; WTおよびCASA変異体)を免疫沈降させました(Haque, A., et al. (2012). Cell. 147:185-198)。
活性/機能阻害:代表的なロットは、リコンビナントPTP1B (aa 1-321; WTおよびCASA変異体)およびscFv45中のPTP1B(酸化型)を検出しました(Haque, A., et al. (2011). Cell. 147:185-198)。
活性/機能阻害:代表的なロットは、リコンビナントPTP1B (aa 1-321; WTおよびCASA変異体)およびscFv45中のPTP1B(酸化型)を検出しました(Haque, A., et al. (2012). Nature America. 7(12):2127-2143)。
免疫沈降:この抗体は、PTP1B(酸化型)リコンビナント(aa 1-321; WTおよびCASA変異体)を免疫沈降させました(Haque, A., et al. (2012). Cell. 147:185-198)。
活性/機能阻害:代表的なロットは、リコンビナントPTP1B (aa 1-321; WTおよびCASA変異体)およびscFv45中のPTP1B(酸化型)を検出しました(Haque, A., et al. (2011). Cell. 147:185-198)。
活性/機能阻害:代表的なロットは、リコンビナントPTP1B (aa 1-321; WTおよびCASA変異体)およびscFv45中のPTP1B(酸化型)を検出しました(Haque, A., et al. (2012). Nature America. 7(12):2127-2143)。
抗PTP1B抗体(酸化型)、クローンscFvs 45 | MABS456は、免疫沈降、活性/機能阻害で使用するためのPTP1B抗体に対する抗体です。
研究カテゴリー
シグナル伝達
シグナル伝達
研究サブカテゴリ
神経シグナリング
神経シグナリング
品質
リコンビナントPTP1B(aa 1-321; WTおよびCASA変異体)およびscFv45細胞ライセートの免疫沈降で評価されています
免疫沈降:278 ngを使用、リコンビナントPTP1B(aa 1-321; WTおよびCASA変異体)およびscFv45細胞ライセート中のPTP1B(酸化型)を検出できます。
免疫沈降:278 ngを使用、リコンビナントPTP1B(aa 1-321; WTおよびCASA変異体)およびscFv45細胞ライセート中のPTP1B(酸化型)を検出できます。
ターゲットの説明
約37 kDa、実測。算出した分子量は50kDaですが、PTP1Bは切断型(aa 1-321)であるため、約37 kDaとして認められます。一部のライセートに特性評価されていないバンドが現れる場合があります。
関連事項
代替品:04-1140
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ニワトリモノクローナル抗体。
Ni-NTAアガロース
フォーマット:精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS456:
試験成績書(COA)
Cell
Haque, A; Andersen, JN; Salmeen, A; Barford, D; Tonks, NK
Cell null
Aftabul Haque et al.
Nature protocols, 7(12), 2127-2143 (2012-11-17)
We describe a phage display approach that we have previously used to generate conformation-sensor antibodies that specifically recognize and stabilize the oxidized, inactive conformation of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B). We use a solution-based panning and screening strategy conducted in