MABS14
Anti-mTOR Antibody, clone F11
clone F11, from mouse
別名:
FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP-rapamycin associated protein, FKBP12-rapamycin complex-associated prot
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
F11, monoclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MTOR(2475)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
PI3K、Akt及びmTORシグナル伝達
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected mTOR on 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS14:
試験成績書(COA)