安全性情報
MABN721
Sigma-Aldrich
抗PTK7抗体、クローン4F9
ascites fluid, clone 4F9, from mouse
別名:
Inactive tyrosine-protein kinase 7, CCK-4, Protein-tyrosine kinase 7, Pseudo tyrosine kinase receptor 7, Tyrosine-protein kinase-like 7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F9, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTK7(5754)
詳細
PTK7遺伝子は、不活性チロシン-プロテインキナーゼ7またはタンパク質-チロシンキナーゼ7、あるいは結腸がんキナーゼ4(CCK4)と呼ばれるタンパク質をコードしています。 PTK7がコードするタンパク質は、Wntシグナル伝達に関与する興味深いシングルパスの1型膜貫通タンパク質です。 このチロシンキナーゼが興味深いのは、不活性なチロシンキナーゼドメインを持ちながら、標準的なWntシグナル伝達経路と非標準的なシグナル伝達経路の両方の構成要素であり、胚発生と血管新生で機能することです。 さらに、PTK7タンパク質は、細胞移動、細胞接着、細胞極性、細胞骨格再編成およびアポトーシスで機能し、PTK7がコードするタンパク質は、細胞接合部や移動細胞の先端でMMP14とともに局在しています。 PTK7がコードするタンパク質は、肺、肝臓、膵臓、さらに腎臓、胎盤およびメライニン形成細胞などの組織でも発現しています。PTK7がコードするタンパク質は大腸では発現していないようで、また、脳、心臓および骨格筋での発現も少ないです。EMD-Milliporeの抗PTK7マウスモノクローナル抗体クローン4F9は、複数のヒトのがん細胞株に対するウェスタンブロット、およびパラフィン包埋ヒト肺がん組織を用いたDAB検出による免疫組織染色でテストされています。
免疫原
E. coliで発現されたヒトPTK7の精製タンパク質フラグメント
アプリケーション
Immunohistochemistry Analysis: 希釈倍率1:100および1:500で使用、ヒトの肺および腎組織のPTK7を検出できます。
このマウスモノクローナル抗PTK7抗体クローン4F9を用いたタンパク質-チロシンキナーゼ7の検出は、ウェスタンブロッティングおよびIHCでの使用について検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
発生神経科学
品質
A431細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのA431細胞ライセート中のPTK7を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約130 kDa特性解析されていないバンドが一部のライセートで見られることがあります。Uniprotには、約90 kDa~約119 kDaの6つのアイソフォームが記述されています。
物理的形状
最大で0.1%のアジ化ナトリウムを含有するマウスモノクローナルIgG2b抗体腹水。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
A431細胞ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABN721:
試験成績書(COA)