MABN356
Anti-FKBP4 Antibody, clone 2H9.1
clone 2H9.1, from mouse
別名:
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP4, PPIase FKBP4, 51 kDa FK506-binding protein, FKBP51, 52 kDa FK506-binding protein, 52 kDa FKBP, FKBP-52, 59 kDa immunophilin, p59, FK506-binding protein 4, FKBP-4, FKBP59, HSP-binding immunophilin, HBI, Immunophi
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2H9.1, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FKBP4(2288)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
発生シグナル伝達
品質
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected FKBP4 in 10 µg of T47D cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABN356:
試験成績書(COA)