MABN24
Anti-pan-Shank Antibody, clone N23B/49
clone N23B/49, from mouse
別名:
SH3 and multiple ankyrin repeat domains 2, SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 2, proline-rich synapse associated protein 1, cortactin SH3 domain-binding protein, Cortactin-binding protein 1, Proline-rich synapse-associated protein 1, cortact
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
N23B/49, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SHANK2(22941)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
シナプス及びシナプス生物学
Western Blot Analysis: A previous lot of this antibody detected Shank in extracts of COS-1 cells transiently transfected with Shank1, Shank2 or Shank3 plasmids. Courtesy of James Trimmer, UC Davis/NIH NeuroMab Facility.
品質
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Shank on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Rat brain membrane tissue lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN24:
試験成績書(COA)