MABT83
Anti-Aggrecan Antibody
mouse monoclonal, 6B4
別名:
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, Chondroitin sulfate proteoglycan 1, Aggrecan core protein 2
About This Item
おすすめの製品
製品名
Anti-Aggrecan Antibody, clone 6B4, clone 6B4, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6B4, monoclonal
交差性
bovine
交差性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACAN(176)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
ECMタンパク質
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in human chartilage tissue (Williams, R., et al. (2010). PLoS One. 5(10):e13246.).
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Aggrecan in 10 µg of purified protein from bovine tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
A1D1 purified protein from bovine tissue lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT83:
試験成績書(COA)