安全性情報
MABT153
Sigma-Aldrich
Anti-Aggrecan Antibody (full length), clone 4D7.1
clone 4D7.1, 1 mg/mL, from mouse
別名:
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, Chondroitin sulfate proteoglycan 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4D7.1, monoclonal
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACAN(176)
詳細
アグリカンは細胞外タンパク質であり、別名はAggrecan core protein、Cartilage-specific proteoglycan core protein (CSPCP)、Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1、Chondroitin sulfate proteoglycan 1です。アグリカンは、ACAN/AGC1/CSPG1/MSK16遺伝子にコードされています。アグリカンはプロテオグリカンであり、プロテオグリカンは軟骨組織の細胞外マトリックスの主な構成成分です。アグリカンの主な機能は、軟骨で圧縮に抵抗して、関節運動を保護し、傷害から守ることです。アグリカンは、その大きな球状ドメインを介して他のさまざまなECMタンパク質に結合します。アグリカンは、加齢に伴い軟骨内で減少するC末端フラグメント成分であるAggrecan core protein 2へと切断されます。アグリカンは、軟骨で発現され、複数のアイソフォームを持つ巨大な(>2500 kDa)プロテオグリカンタンパク質です。血中のアグリカンフラグメントの出現は、さまざまな関節疾患のマーカーです。
免疫原
ヒトアグリカンに相当するKLH連結直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗アグリカン抗体(全長)、クローン4D7.1は、Aggrecan (full length)の検出に関して、ウェスタンブロッティングでの使用が検証されています。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
ECMタンパク質
品質
ヒト軟骨細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、10 µgのヒト軟骨細胞ライセートにおいてアグリカン(全長)を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約270 kDa。算出分子量は250 kDaですが、このタンパク質は高度にグリコシル化されることが知られており、高い分子量の位置で確認される可能性があります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT153:
試験成績書(COA)