安全性情報
MABN1838
Sigma-Aldrich
Anti-AGE Antibody, Methylglyoxal Antibody, clone 3D11
clone 3D11, from mouse
別名:
Methylglyoxal, AGE Product methylglyoxal, clone 3D11
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D11, monoclonal
交差性
mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
human, rat
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
アイソタイプ
IgG2aλ
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
終末糖化産物(AGE)の慢性的な蓄積は、加齢、高脂血症、糖尿病に共通する特徴であり、タンパク質、脂質、DNAの機能に影響を及ぼします。AGE産物の形成は主に内因性のプロセスと考えられていますが、一部の食事や喫煙などの外的要因によって、組織内のAGE濃度が上昇することがあります。特定の条件下では、グルコースは糖化の過程を通して、血漿タンパク質と共有結合した付加物を形成する可能性があります。糖化は、タンパク質のリジン側鎖およびN末端アミノ基と還元性糖鎖との非酵素的反応です。AGEという用語は、N-カルボキシメチルリジン(CML)のような非反応性の終末産物と、メチルグリオキサール(MG)のような反応性の前駆体を指すことが多く、これらは嫌気的解糖過程においてトリオースリン酸から非酸化的過程を経て生成されます。MGはタンパク質中のアルギニン、リジン、システイン残基と反応してAGE産物を形成します。過剰な糖化は、酵素活性、受容体機能および分子構造を変化させることにより、タンパク質の機能を破壊する可能性があります。タンパク質の糖化とそれに続くAGE産物の形成は、網膜症、腎症、神経障害などの糖尿病関連合併症の発症に寄与しています。AGE産物は細胞表面のさまざまなAGE結合受容体(RAGE)と相互作用し、最終的にエンドサイトーシスと分解につながります。また、細胞内で酸化促進作用や炎症促進作用を引き起こすこともあります。AGE産物はまた、アルツハイマー病を含む多くの変性疾患の発症や悪化に関与している可能性があります。(参考文献:Cai,W., et al. (2002).Mol. Med 8 (7): 337-346)。
特異性
クローン3D11はメチルグリオキサール修飾タンパク質と特異的に反応します。CML、CEL、または他のAGEエピトープとは反応しません。
免疫原
メチルグリオキサール結合オボアルブミン
アプリケーション
ELISA:ELISAにおいてAGE、メチルグリオキサールを検出しました(Vlassara, H., et. al. (2002).Proc Natl Acad Sci USA.99(24):15596-601; Cai, W., et. al. (2008).Am J Pathol.173(2):327-36; Cai, W., et. al. (2012).Proc Natl Acad Sci USA.109(39):15888-15893)。
抗AGE、メチルグリオキサール抗体クローン3D11(カタログ番号:MABN1838)は、メチルグリオキサールを検出する高度に特異的なマウスモノクローナル抗体であり、ELISAおよび免疫組織染色(パラフィン)での使用がテストされています。
研究カテゴリー
神経科学
品質
マウス腎臓組織で免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:3,000で使用、高AGE含有餌で飼育したマウスの腎臓組織でAGE、メチルグリオキサールを検出できます。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2a抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABN1838:
試験成績書(COA)