Merck
AB9890
Sigma-Aldrich
抗AGE(終末糖化産物)抗体
serum, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
AGE(終末糖化産物)
免疫原
グリコアルデヒド修飾タンパク質
アプリケーション
ウェスタンブロッティング: AGE-修飾タンパク質で希釈倍率1:2,000以上
ELISA:グリコアルデヒド修飾BSAに対して希釈倍率1:4,000以上
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗AGE(終末糖化産物)抗体のAGE(終末糖化産物)レベルの検出において、ELISAおよびWBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経変性疾患
酸化ストレス
物理的形状
ヤギ抗血清0.1%アジ化ナトリウム含有液
血清
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長12か月、-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB9890:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vassilis L Tzounakas et al.
Frontiers in medicine, 5, 16-16 (2018-02-21)
Transfusion of fresh frozen plasma (FFP) helps in maintaining the coagulation parameters in patients with acquired multiple coagulation factor deficiencies and severe bleeding. However, along with coagulation factors and procoagulant extracellular vesicles (EVs), numerous bioactive and probably donor-related factors (metabolites
Analysis of AGE modified proteins and RAGE expression in HER2/neu negative invasive ductal carcinoma.
Arvind M Korwar,Hemangi S Bhonsle,Ashok D Chougale,Sachin S Kote,Kachru R Gawai et al.
Biochemical and biophysical research communications null
Shweta Kishor Sonawane et al.
Oncotarget, 12(11), 1083-1099 (2021-06-05)
Alzheimer's disease is a type of dementia denoted by progressive neuronal death due to the accumulation of proteinaceous aggregates of Tau. Post-translational modifications like hyperphosphorylation, truncation, glycation, etc. play a pivotal role in Tau pathogenesis. Glycation of Tau aids in
Ali S Alqahtani et al.
Saudi journal of biological sciences, 28(1), 813-824 (2021-01-12)
Current pre-clinical evidences of Centella focus on its pharmacological effects on normal wound healing but there are limited studies on the bioactivity of Centella in cellular dysfunction associated with diabetic wounds. Hence we planned to examine the potential of Centella
Hugo Vicente Miranda et al.
Brain : a journal of neurology, 140(5), 1399-1419 (2017-04-12)
α-Synuclein misfolding and aggregation is a hallmark in Parkinson's disease and in several other neurodegenerative diseases known as synucleinopathies. The toxic properties of α-synuclein are conserved from yeast to man, but the precise underpinnings of the cellular pathologies associated are