MABN1616
Anti-GADD153/DDIT3/CHOP Antibody, clone 5E5.3
clone 5E5.3, from mouse
別名:
DNA damage-inducible transcript 3 protein, CCAAT/enhancer-binding protein homologous protein, C/EBP-homologous protein 10, C/EBP zeta, CHOP, CHOP-10, DDIT-3, Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD153
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5E5.3, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CEBPZ(10153)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
アポトーシス-追加
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected GADD153/DDIT3 in human brain, kidney, and skeletal muscle tissue sections.
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GADD153/DDIT3 in 10 µg of HUVEC lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN1616:
試験成績書(COA)