ABC955
Anti-GADD153/DDIT3/CHOP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
DNA damage-inducible transcript 3 protein, DDIT-3, C/EBP zeta, C/EBP-homologous protein, CHOP, C/EBP-homologous protein 10, CHOP-10, CCAAT/enhancer-binding protein homologous protein, Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD153, GADD153/DDIT3/
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
monkey (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DDIT3(1649)
詳細
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
品質
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GADD153/DDIT3/CHOP in 10 µg of Tunicamycin treated HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC955:
試験成績書(COA)