安全性情報
MABN125
Sigma-Aldrich
抗DRD4抗体 クローン2B9
clone 2B9, from mouse
別名:
D(4) dopamine receptor, D(2C) dopamine receptor, Dopamine D4 receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B9, monoclonal
交差性
human, rat, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Drd4(13491)
詳細
ドパミン受容体の5つのサブタイプは以下の2つのサブファミリーに分けられます:2つのD1様サブファミリー(D1、D5)と3つのD2様サブファミリー(D2、D3、D4)。ドパミン受容体は、Gタンパク質共役受容体(GPCR)ファミリーのメンバーとして、GTP調節タンパク質(Gタンパク質)と結合することによって生物学的機能を開始させます。D1様受容体であるDRD1とDRD5は、アデニル酸シクラーゼを刺激するのに対して、D2様受容体であるDRD2、DRD3、DRD4は抑制性Gタンパク質と共役しており、それらが刺激されるとアデニル酸シクラーゼ活性が阻害され、続いてそれぞれの細胞内シグナル伝達が阻害されます。5つのサブタイプすべてに、7つの膜貫通ドメイン、細胞外アミノ末端、細胞内カルボキシ末端があります。D4ドパミン受容体(DRD4)の対立遺伝子性バリアントは、ADHDの危険因子として知られています。低酸素はDRD4プロモーター活性を数倍増強することが報告されています。また、DRD4などのドパミン受容体は、神経興奮やその他のさまざまな神経および精神疾患に関与していると考えられています。
免疫原
ヒトDRD4に対応する直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗DRD4抗体 クローン2B9は、WBおよびICにおける使用について検証済みであり、DRD4を検出できます。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、ラット脳組織ライセート10 µg中のDRD4を検出できます。
免疫細胞染色:この抗体は、独立した研究室において、Ntera-2細胞とラット脳ニューロン中のDRD4を検出できました(Wolstencroft, E.C., et al. (2007).J Mol Histol.38(4):333-340)。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経伝達物質および受容体
品質
マウス脳組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、マウス脳組織ライセート10 µg中のDRD4を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約48 kDa。
物理的形状
150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)で溶出した精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体。
フォーマット:精製品
精製プロテインG
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
マウス脳組織ライセート。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN125:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Endosomal location of dopamine receptors in neuronal cell cytoplasm.
Wolstencroft, EC; Simic, G; thi Man, N; Holt, I; Lam, le T; Buckland, PR; Morris, GE
Journal of Molecular Histology null