MABF532
Anti-CD11c Antibody (mouse), PE, clone N418
clone N418, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
別名:
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150,95, CD11c
About This Item
おすすめの製品
由来生物
hamster (Armenian)
品質水準
結合体
PE
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
N418, monoclonal
交差性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
濃度
0.2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Itgax(16411)
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
品質
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD11c in one million C57Bl/6 splenocytes.
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF532:
試験成績書(COA)