安全性情報
MABF1032
Sigma-Aldrich
抗NKG2D(CD314)抗体、クローン1D11
clone 1D11, from mouse
別名:
NKG2-D type II integral membrane protein, Killer cell lectin-like receptor subfamily K member 1, NK cell receptor D, NKG2-D-activating NK receptor, CD314
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D11, monoclonal
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KLRK1(22914)
詳細
NKG2-D II型膜内在性タンパク質(UniProt:P26718、別名:キラー細胞レクチン様受容体サブファミリーKメンバー1、NK細胞受容体D、NKG2-D活性NK受容体、CD314)は、ヒトKLRK1(別名:D12S2489E, NKG2D)遺伝子(Gene ID:100528032)によってコードされています。NK細胞受容体Dは、ジスルフィド結合したホモ二量体のシングルパスII型膜貫通タンパク質で、HCST/DAP10の4つのサブユニットとともにヘテロヘキサマーを形成することもできます。NK細胞受容体Dには細胞質ドメイン(アミノ酸1~51)、膜貫通ヘリックスドメイン(52~72)および細胞外ドメイン(73~216)が含まれます。自己腫瘍細胞やウイルス感染細胞の表面に発現するさまざまな細胞ストレス誘導性リガンドと結合することにより、免疫サーベイランスに関与する活性および共刺激性の受容体として機能します。活性化キラー(NK)細胞に対して刺激性と共刺激性の両方の自然免疫応答を与え、細胞傷害活性をもたらします。また、T細胞の活性化を増幅することにより、CD8+ T細胞を介する適応免疫応答において、T細胞受容体(TCR)の共刺激性受容体としても機能します。NK細胞受容体Dは、ナチュラルキラー(NK)細胞、CD8+のα-βおよびγ-δのT細胞で発現しています。NK細胞におけるその発現は、インターロイキン15(IL15)によって上方制御されます。
特異性
クローン1D11はヒト細胞のNKG2-D II型膜内在性タンパク質を検出できます。
免疫原
全NKL細胞(ヒトナチュラルキラー細胞白血病由来のアグレッシブ細胞株)
アプリケーション
抗NKG2-D(CD314)抗体クローン1D11(カタログ番号:MABF1032)は、ヒトNKG2-D II型膜内在性タンパク質を検出するマウスモノクローナル抗体であり、フローサイトメトリー、蛍光活性化セルソーティング(FACS)、免疫組織染色、免疫沈降、ECM接着阻害分析での使用がテストされています。
蛍光活性化セルソーティング(FACS): この抗体は、NKG2-D(CD314)をFACSで検出できます(Groh, V., et. al. (2003)。Proc Natl Acad Sci U S A. 100(16):9452-7)。
フローサイトメトリー:希釈倍率1:500で使用、CD3-/CD56+ TでNKG2-D(CD314)を検出できました(Alejandro Lopez-Soto, Ph.D., Tumor Immunology Group, Universidad de Oviedo, IUOPA Spain、厚意による提供)
活性/機能阻害分析:抗NKG2-D(CD314)クローン1D11は、K562細胞と共培養した新鮮な分離直後のPBMC中で、脱顆粒NK細胞の割合を低下させました(Alejandro Lopez-Soto, Ph.D., Tumor Immunology Group, Universidad de Oviedo, IUOPA Spain、厚意による提供)。
免疫組織染色:免疫組織染色でNKG2-D(CD314)を検出できます(Groh, V., et. al. (2003)。Proc Natl Acad Sci U S A. 100(16):9452-7)。
阻害分析:MICAを発現するトランスフェクタントおよび上皮腫瘍細胞に対して、γδT細胞およびNK細胞のNKG2-D活性化細胞溶解反応を阻害しました。(Bauer, S., et. al. (1999)。Science.285(5428):727-9)。
ECM接着の刺激:抗NKG2-D(CD314)抗体クローン1D11はECM接着を刺激しました(Abeyweera, T.P., et. al. (2011)。J Cell Biol. 192(4):675-90)。
フローサイトメトリー:フローサイトメトリーでNKG2-D(CD314)を検出できます(Wu, J., et. al. (2002)。J Immunol. 169(3):1236-40; Bauer, S., et. al. (1999)。Science.285(5428):727-9; Wu, J., et. al. (1999)。Science.285(5428):730-2; Roberts, A.I., et. al. (2001)。J Immunol. 167(10):5527-30)。
免疫沈降:免疫沈降でNKG2-D(CD314)を検出しました(Bauer, S., et. al. (1999)。Science.285(5428):727-9)。
品質
アイソタイプ検査:アイソタイプテストによる同一性確認。
アイソタイプ解析:このモノクローナル抗体の同一性は、マウスIgG1に対してアイソタイプテストを行うことにより確認されます。
ターゲットの説明
算出値:25.27 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABF1032-25UL:
MABF1032:
試験成績書(COA)