安全性情報
MABE913
Sigma-Aldrich
抗Ikaros抗体、クローンIk14
clone Ik14, from mouse
別名:
DNA-binding protein Ikaros, Ikaros family zinc finger protein 1, Lymphoid transcription factor LyF-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Ik14, monoclonal
交差性
human
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IKZF1(10320)
詳細
Ikarosは、IKZF1としても知られており、リンパ球生成の調節および免疫系の発達に重要な転写因子です。ヒトでは、成人および胎児の赤血球の分化にも関連しています。Ikarosは、CD4+ T細胞の分化中に局所的クロマチン接近可能性を誘導し、それによってTh2発現を活性化させることが示されています。
免疫原
ヒトIkarosに相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHL-60およびヒトリンパ節ライセート中のIkarosを検出できます。
クロマチン免疫沈降(ChIP):混合したIkarosクローンE9およびIk14(各カタログ番号:MABE912およびMABE913)の一部として、ChIPでの使用が実証されています。Zhang et al. (2012)参照
ChIP-seq:混合したIkarosクローンE9およびIk14(各カタログ番号:MABE912およびMABE913)の一部として、ChIPでの使用が実証されています(Zhang et al. (2012)参照)。
抗Ikaros抗体クローンIk14はIkarosに対する抗体で、WB、ChIP、ChIP-seqで使用できます。
研究カテゴリー
エピジェネティックスおよび核機能
エピジェネティックスおよび核機能
研究サブカテゴリー
転写因子
クロマチン生物学
品質
Jurkat細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mL希釈で使用、10 µgのJurkat細胞ライセート中のIkarosを検出できます。
ターゲットの説明
約60 kDa、実測
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE913:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiangwen Zhang et al.
Nature immunology, 13(1), 86-94 (2011-11-15)
Cell fate depends on the interplay between chromatin regulators and transcription factors. Here we show that activity of the Mi-2β nucleosome-remodeling and histone-deacetylase (NuRD) complex was controlled by the Ikaros family of lymphoid lineage-determining proteins. Ikaros, an integral component of