MABE867
Anti-Mad1 Antibody, clone BB3-8
clone BB3-8, from mouse
別名:
Mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD1, Mitotic arrest deficient 1-like protein 1, MAD1-like protein 1, Mitotic checkpoint MAD1 protein homolog, HsMAD1, hMAD1, Tax-binding protein 181
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BB3-8, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAD1L1(8379)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
細胞周期、DNA複製及び修復
Immunoflourescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Mad1 in HeLa cells (Screpanti, E., et al. (2011). Curr Biol. 21(5):391-398.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Mad1 in HeLa cell lysate (Screpanti, E., et al. (2011). Curr Biol. 21(5):391-398.).
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Mad1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE867:
試験成績書(COA)