MABE453
Anti-monoubiquityl Histone H2B (Lys119) Antibody, clone 7B4
clone 7B4, from mouse
別名:
H2BUb1, Histone H2B type 1-C/E/F/G/I, Histone H2B.1 A, Histone H2B.a, H2B/a, Histone H2B.g, H2B/g, Histone H2B.h, H2B/h, Histone H2B.k, H2B/k, Histone H2B.l, H2B/l, H2BUbK119, H2BK119Ub
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7B4, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HIST1H2BC(8347)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン
Western Blotting Analysis: A representative lot detected monoubiquityl Histone H2B (Lys119) in differentiated hMSCs that were truncated with control and demostrated a loss of signal in differntiated hMSCs that ere transfected with RNF50 siRNA (Karpiuk, O., et al. (2012). Molecular Cell. 46:705-713).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected monoubiquityl Histone H2B (Lys119) in malignant, metastatic breast tumor and normal adjacent tissues (Prenzel, T., et al. (2011). AACR. OF1-OF15).
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected monoubiquityl Histone H2B (Lys119) in HeLa cell lysates treated with and without Nocodazole.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE453:
試験成績書(COA)