MABE330
Anti-c-ErbB2/c-Neu Antibody, clone 3B5
clone 3B5, from mouse
別名:
Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, Proto-oncogene Neu, Proto-oncogene c-ErbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, p185erbB2, CD340
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B5, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ERBB2(2064)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
細胞周期、DNA複製及び修復
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected c-ErbB2/c-Neu in 10 µg of SK-BR-3 cell lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
SK-BR-3 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE330:
試験成績書(COA)