結合体
ALEXA FLUOR™ 555
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, rat
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ホルモン及び受容体
品質
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected androgen receptor in T47D human breast cancer cells.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
06-680-AF555:
試験成績書(COA)