安全性情報
MABE324
Sigma-Aldrich
抗MSH3抗体、クローン1F6
clone 1F6, 1 mg/mL, from mouse
別名:
DNA mismatch repair protein Msh3, Protein repair-1, REP-1, Protein repair-3, REP-3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F6, monoclonal
交差性
mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Msh3(17686)
詳細
MSH3(別名:DNA mismatch repair protein Msh3、Protein repair-1、REP-1、Protein repair-3、REP-3)は、MSH3/REP-3遺伝子によってコードされており、複製後DNAミスマッチ修復システムの重要な構成要素です。MSH3は、MSH2とヘテロ二量体化して、MutS βという複合体を形成し、この複合体がDNAミスマッチに結合してDNA修復を開始させます。MSH3/MSH2複合体(MutS β)もまた、MutL αと呼ばれるDNA修復のさらなるステップで必要とされる別のタンパク質複合体と複合体を形成します。MSH3も多くのがんにおいて頻繁に変異しており、その結果、ミスマッチ修復欠損が引き起こされ、これが細胞障害性薬物に対する感受性に寄与します。また興味深いことに、MSH3はDNA修復に関与しているため、ハンチントン病などのさまざまなリピート関連疾患に対する感受性を調節できるように思われます。’
免疫原
マウスMSH3に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗MSH3抗体、クローン1F6は、MSH3の検出において、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色での使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、マウス精巣組織ライセート10 µgにおいてMSH3を検出できます。
免疫細胞染色:C2C12細胞においてMSH3を検出できます(Wolfson Centre for Inherited Neuromuscular DiseaseのGlenn Morris博士;Holt, I., et al. (2011)。J Cell Biochem. 112(6):1612-1621.)。
研究のサブカテゴリ
転写因子
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
C2C12細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのC2C12細胞ライセートにおいてMSH3を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約123 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE324:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ian Holt et al.
Journal of cellular biochemistry, 112(6), 1612-1621 (2011-02-24)
The mismatch repair protein, MSH3, together with MSH2, forms the MutSβ heterodimer which recognizes and repairs base pair mismatches and larger insertion/deletion loops in DNA. Lack of specific antibodies against mouse MSH3 has hampered studies of its expression and localization.