安全性情報
MABE268
Sigma-Aldrich
抗Musashi-1抗体、クローン7B11.1
clone 7B11.1, from mouse
別名:
RNA-binding protein Musashi homolog 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7B11.1, monoclonal
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MSI1(4440)
詳細
哺乳類において、Musashiファミリーは細胞運命の決定に重要であり、幹細胞状態の維持、細胞分化、核シグナル伝達、および腫瘍形成に役割を果たしています。Musashi-1(別名Msi1)は、 神経幹細胞を含む神経前駆細胞に選択的に発現しています。神経系以外では、Musashi-1は腸管幹細胞または初期系統細胞の選択的マーカーです。Musashi-1は、Numbの3′ UTRに結合することにより、非対称細胞分裂時にNotch経路と相互作用します。Musashi-1が存在するとき、NumbはNotchシグナル伝達を抑制しなくなります。
免疫原
ヒトMusashi-1に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
Musashi-1(別名、RNA結合タンパク質Musashiホモログ1)の検出における抗Musashi-1抗体、クローン7B11.1(マウスモノクローナル抗体)の使用は、WB、IHCで検証されています。
ウェスタンブロッティング代表的なロットは、HEK293、NIH/3T3、およびPC-12細胞ライセートでMusashi-1を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、マウス小脳、正常なマウス脳、および正常なヒト脳橋組織においてMusashi-1を検出できます。
研究カテゴリー
エピジェネティクス&核内機能分子
研究サブカテゴリー
神経幹細胞
品質
マウスE17脊髄組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのマウスE17脊髄組織ライセート中のMusashi-1を検出できます。
ターゲットの説明
約39 kDa、実測
関連事項
代替品:03-114; 04-1041
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2aκ。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウスE17脊髄組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE268:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thelma T Chiremba et al.
Molecular biology of the cell, 32(1), 28-44 (2020-11-12)
Evolutionarily conserved RNA-binding protein Musashi1 (Msi1) can regulate developmentally relevant genes. Here we report the generation and characterization of a mouse model that allows inducible Msi1 overexpression in a temporal and tissue-specific manner. We show that ubiquitous Msi1 induction in
Rebecca P McDonald et al.
Scientific reports, 8(1), 9648-9648 (2018-06-27)
Although lizards are often described as having robust neurogenic abilities, only a handful of the more than 6300 species have been explored. Here, we provide the first evidence of homeostatic neurogenesis in the leopard gecko (Eublepharis macularius). We focused our
プロトコル
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.