AB2988
Anti-LYVE1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Cell surface retention sequence-binding protein 1, Extracellular link domain-containing protein 1, Hyaluronic acid receptor, cell surface retention sequence binding protein-1, extracellular link domain containing 1, extracellular link domain-containing 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LYVE1(10894)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
腫瘍マーカー
品質
Immunohistochemistry Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected LYVE1 in ovarian cancer tissue.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Ovarian cancer tissue
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2988:
試験成績書(COA)