Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
MABE1114
Sigma-Aldrich
抗CENP-C抗体、クローンAL61A
clone AL61A, from mouse
別名:
Centromere protein C, CENP-C, CENP-C 1, Centromere autoantigen C, Centromere protein C 1, Interphase centromere complex protein 7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
AL61A, monoclonal
application:
ICC
IP
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
citations:
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AL61A, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CENPC(1060)
詳細
セントロメアタンパク質C(UniProt Q03188; 別名CENP-C、CENP-C 1、セントロメア自己抗原C、セントロメアタンパク質 C 1、間期セントロメア複合体タンパク質7)は、ヒトにおいてCENPC(別名CENPC1、ICEN7)遺伝子(Gene ID 1060)によってコードされています。動原体は、セントロメア上に集合して紡錘体微小管と結合し、細胞分裂時の染色体分離を仲介します。CENP-Cは、セントロメアと動原体のインターフェースとして働く構成的セントロメア関連ネットワーク(CCAN)のサブユニットです。CCANは、少なくとも16種類のセントロメアタンパク質(CENP)から成る大きな複合体です。CENP-Cは、CENP-Aの下流の動原体の集合に重要な役割を果たします。CENP-CのN末端側半分にあるPESTドメインは、CCANサブ複合体CENP-HIKM(CENP-H、CENP-K、CENP-I、CENP-M)と直接的に相互作用し、CENP-Cが枯渇すると、HeLa細胞内でCENP-TとCENP HIKM複合体サブユニットが誤って局在することが示されています。
特異性
UniProt(Q03188)により報告されているヒトCENP-Cの両方のスプライスアイソフォームと反応すると予測されています。
免疫原
GSTタグ付きリコンビナントヒトCENP-C N末端フラグメント。
エピトープ:N末端。
アプリケーション
免疫沈降:抗体精製前のクローンAL61Aハイブリドーマ培養上清は、HeLa核抽出物中のCENP-Cを免疫沈降させました(Dr. Giovanna Roncador, Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), Madrid, Spainの厚意による提供)。
免疫細胞染色:抗体精製前のクローンAL61Aハイブリドーマ培養上清は、透過処理したHeLa細胞およびJurkat細胞の蛍光免疫細胞染色により、核CENP-C点を検出できました(Dr. Giovanna Roncador, Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), Madrid, Spainの厚意による提供)。
免疫細胞染色:抗体精製前のクローンAL61Aハイブリドーマ培養上清は、CENP-CをトランスフェクトしたHEK293T細胞を免疫染色しましたが、ZBTB32をトランスフェクトしたHEK293T細胞は免疫染色しませんでした(Dr. Giovanna Roncador, Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), Madrid, Spainの厚意による提供)。
抗CENP-C抗体、クローンAL61Aは、免疫細胞染色、免疫沈降で使用するためのCENP-Cに対する抗体です。
品質
Jurkat細胞の免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:250で使用、Jurkat細胞のCENP-Cを検出できます。
ターゲットの説明
106.8 kDa(アイソフォーム 1)および61.54 kDa(アイソフォーム 2)、算出。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE1114:
試験成績書(COA)