MABE1039
Anti-Nup96 Antibody, clone 4H5
clone 4H5, from rat
別名:
Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, Nuclear pore complex protein Nup98, 98 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup98, Nup98, Nuclear pore complex protein Nup96, 96 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup96, Nup96, Nup96
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4H5, monoclonal
化学種の反応性
mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Nup98(269966)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
核受容体
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Nup96 in NIH/3T3 cells (Mizuguchi, C., et al. (2010). Hybridoma. 29(6):551-553).
品質
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Nup96 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE1039:
試験成績書(COA)