MABD79
Anti-FOXG1 Antibody, clone 3G11.2
clone 3G11.2, from mouse
別名:
Forkhead box protein G1, Brain factor 1, BF-1, BF1, Brain factor 2, BF-2, BF2, hBF-2, Forkhead box protein G1A, Forkhead box protein G1B, Forkhead box protein G1C, Forkhead-related protein FKHL1, HFK1, Forkhead-related protein FKHL2, HFK2, Forkhead-relat
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G11.2, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat, human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FOXG1(2290)
詳細
免疫原
アプリケーション
幹細胞研究
神経幹細胞
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected FOXG1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABD79:
試験成績書(COA)