クローン
7F7.1, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NANOG(79923)
詳細
免疫原
アプリケーション
幹細胞研究
転写因子
品質
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのヒトH9胚性幹細胞ライセート中のNANOGを検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
ヒトH9胚性幹細胞ライセート
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABD24:
試験成績書(COA)
資料
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.