MABC663
Anti-TICAM1 Antibody, clone 3D5.1
clone 3D5.1, from mouse
別名:
TICAM1, TIR domain-containing adapter molecule 1, TICAM-1, Proline-rich, vinculin and TIR domain-containing protein B, Putative NF-kappa-B-activating protein 502H, Toll-interleukin-1 receptor domain-containing adapter protein inducing interferon beta, My
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D5.1, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TICAM1(148022)
詳細
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
Immunocytochemistry Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected TICAM1 in HeLa and A431 cells.
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TICAM1 in 10 µg of Raji cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC663:
試験成績書(COA)