安全性情報
MABC557
Sigma-Aldrich
抗FANCA抗体 クローン5G9
clone 5G9, from mouse
別名:
Fanconi anemia group A protein, Protein FACA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
5G9, monoclonal
application:
IP
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
2
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5G9, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FANCA(2175)
詳細
FANCA(別名:FAA、FACA、FANCH)はファンコニー貧血患者では検出されないマルチサブユニットFA複合体に属しています。FANCAは鎖間DNA架橋の修復と正常な染色体の安定性の維持に関与している可能性があります。ファンコニー貧血(FA)は、遺伝的に不均質な常染色体劣性遺伝疾患であり、進行性の汎血球減少症、多様な先天性奇形、悪性腫瘍の発生素因を特徴としています。
免疫原
ヒトFANCAのC末端に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのHeLA細胞ライセート中のFANCAを検出できます。
ウェスタンブロッティング:独立した研究所において、正常HSC93およびFA変異リンパ芽球全細胞抽出物中のFANCAが検出されました。また、HeLa全細胞抽出物およびFANCA導入PD430全細胞抽出物でもFANCAを検出しました(Tremblay, C. S., et al. (2008)。Blood. 112(5):2062-2070)。
免疫沈降:独立した研究所において、FANCA発現酵母抽出物中のFANCAを免疫沈降させました。また、FANCA発現293T全細胞抽出物でもFANCAを免疫沈降させました(Tremblay, C. S., et al. (2008)。Blood. 112(5):2062-2070)。
免疫沈降:独立した研究所において、FANCA野生型FAリンパ芽球細胞ライセート中でFANCAを免疫沈降させました(de Winter, J. P., et al. (2000)。Hum Mol Genet. 9(18):2665-2674)。
抗FANCA抗体クローン5G9は、FANCAを標的とした高度に特異的なマウスモノクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティングおよびIPにおいてテストされています。
品質
Raji細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのRaji細胞ライセート中のFANCAを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約165 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC557:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anudari Munkhjargal et al.
International journal of molecular sciences, 22(15) (2021-08-08)
Promyelocytic leukemia (PML) protein is the core component of subnuclear structures called PML nuclear bodies that are known to play important roles in cell survival, DNA damage responses, and DNA repair. Fanconi anemia (FA) proteins are required for repairing interstrand
J P de Winter et al.
Human molecular genetics, 9(18), 2665-2674 (2000-11-07)
Fanconi anemia (FA) is a chromosomal instability syndrome associated with a strong predisposition to cancer, particularly acute myeloid leukemia and squamous cell carcinoma. At the cellular level, FA is characterized by spontaneous chromosomal breakage and a unique hypersensitivity to DNA
Cédric S Tremblay et al.
Blood, 112(5), 2062-2070 (2008-06-14)
Fanconi anemia (FA) proteins are thought to play a role in chromosome stability and repair of DNA cross-links; however, these functions may not fully explain the developmental abnormalities and bone marrow failure that are characteristic of FA individuals. Here we