主要文書
MABC1176
Sigma-Aldrich
抗Bax抗体 クローン6A7
from mouse
別名:
Apoptosis regulator BAX, Bcl-2-like protein 4, Bcl2-L-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BAX(581)
詳細
アポトーシス調節因子Bax(UniProt: Q07812;別名Bcl-2様タンパク質4、Bcl2-L-4)は、ヒトではBAX(別名:BCL2L4)遺伝子(Gene ID: 581)にコードされています。Baxは、Bcl-2ファミリータンパク質のアポトーシス促進性メンバーです。Bcl-2と広範な相同性を示し、いろいろな細胞でさまざまに発現しますが、通常、正常細胞ではきわめて低濃度です。アポトーシス誘導時にBaxはコンフォメーション変化を起こし、細胞質ゾルからミトコンドリア膜に移動します。Baxはホモ二量体を形成するだけでなく、共通の結合モチーフを介してBcl-2とヘテロ二量体を形成し、Bax/Bcl-2比によって、アポトーシス中の細胞の生存または死滅が決定されます。Baxは、ミトコンドリアの電位依存性アニオンチャネル (VDAC)と相互作用し、その開口を増加させることによって、膜電位の低下とチトクロムcの放出を引き起こすことが報告されています。この遺伝子については、異なるアイソフォームをコードする複数のスプライシング転写因子バリアントが報告されています。クローン6A7は複数のBaxアイソフォームと反応します。
特異性
クローン6A7は、ヒト細胞中のBaxを認識します。N末端領域に由来する13アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトBaxのN末端領域に由来する13アミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗Bax クローン6A7抗体(カタログ番号:MABC1176-25UG)を用いて検出できます。この抗体は、免疫沈降、免疫蛍光染色、ウェスタンブロッティングにおける使用について検証済みです。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、ウェスタンブロッティングでBaxを検出できます(Xin, M., et. al. (2014).Nat. Commun.5:4935)。
免疫蛍光染色:この抗体は、免疫蛍光染色でBaxを検出できます(Xin, M., et. al. (2014).Nat. Commun.5:4935)。
免疫沈降:この抗体は、免疫沈降でBaxを検出できます(Xin, M., et. al. (2014).Nat. Commun.5:4935; Hsu, Y.T., et. al. (1998).J Biol Chem. 273(17);10777-83)。
研究のカテゴリ
アポトーシスおよびがん
品質
THP-1細胞ライセートにおいて免疫沈降により評価済み。
免疫沈降:希釈倍率1:250で使用、THP-1細胞ライセート中のBaxを検出できます。
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインG
精製マウスモノクローナル抗体IgG1、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットのデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1