安全性情報
MAB8184
Sigma-Aldrich
抗EBV VCA gp125抗体、クローンL2
clone L2, Chemicon®, from mouse
別名:
VCA-gp125
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
L2, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
特異性
VCA-gp125
アプリケーション
免疫蛍光
ELISA
イムノブロッティング(弱い)
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗EBV VCA gp125抗体、クローンL2は、EBV VCA gp125に対する抗体であり、ELISA、IF、WBに使用できます。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。 0.1%アジ化ナトリウムを含む0.02 Mリン酸バッファー、0.25 M塩化ナトリウム、pH 7.6中。
保管および安定性
2~8℃で保存してください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8184:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Primary B-cell infection with a deltaBALF4 Epstein-Barr virus comes to a halt in the endosomal compartment yet still elicits a potent CD4-positive cytotoxic T-cell response.
Bernhard Neuhierl,Regina Feederle,Dinesh Adhikary,Birgit Hub,Karsten Geletneky et al.
Journal of virology null
Glycoprotein gp110 of Epstein-Barr virus determines viral tropism and efficiency of infection.
Neuhierl, B; Feederle, R; Hammerschmidt, W; Delecluse, HJ
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Katerina Vrzalikova et al.
Blood, 117(22), 5907-5917 (2011-03-18)
An important pathogenic event in Epstein-Barr virus (EBV)-associated lymphomas is the suppression of virus replication, which would otherwise lead to cell death. Because virus replication in B cells is intimately linked to their differentiation toward plasma cells, we asked whether
Julien Batisse et al.
Journal of virology, 79(22), 14102-14111 (2005-10-29)
Most human herpesviruses, including Epstein-Barr virus (EBV), express a protein which functions primarily as an mRNA export factor. Previously, we deleted the gene for the Epstein-Barr virus mRNA export factor EB2 from the EBV genome and then introduced the mutated
Sharada Ramasubramanyan et al.
Nucleic acids research, 43(7), 3563-3577 (2015-03-18)
Lytic replication of the human gamma herpes virus Epstein-Barr virus (EBV) is an essential prerequisite for the spread of the virus. Differential regulation of a limited number of cellular genes has been reported in B-cells during the viral lytic replication