安全性情報
MAB8183
Sigma-Aldrich
Anti-EBV MA-gp350/250 Antibody, clone 2L10
clone 2L10, Chemicon®, from mouse
別名:
Membrane Antigen gp350/250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2L10, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
特異性
MA - gp 350/250
アプリケーション
Detect EBV MA-gp350/250 using this Anti-EBV MA-gp350/250 Antibody, clone 2L10 validated for use in ELISA, IF & WB.
Immunofluorescence
ELISA (Non neutralizing)
Immunoblotting (weak)
物理的形状
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid in 0.02M phosphate buffer, pH 7.6, 0.25M NaCl, with 0.1% sodium azide.
その他情報
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8183-K:
MAB8183:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cellular microRNAs 200b and 429 regulate the Epstein-Barr virus switch between latency and lytic replication.
Ellis-Connell, AL; Iempridee, T; Xu, I; Mertz, JE
Journal of virology null