Merck
MAB8002
Sigma-Aldrich
抗E型肝炎ウイルス抗体、aa 434-457、クローン1E6
clone 1E6, Chemicon®, from mouse
別名:
HEV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E6, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
wet ice
特異性
カプシドタンパク質のコード領域であるORF2.1
免疫原
エピトープ:aa 434-457
アプリケーション
ELISA
イムノブロッティング
免疫蛍光染色
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗E型肝炎ウイルス抗体、aa 434-457、クローン1E6は、E型肝炎ウイルスのレベルを検出します。WB、ELISA、IFでの使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
0.25 M塩化ナトリウムを含有する0.02 M PB(pH 7.6)に溶解。0.1%アジ化ナトリウムを含む。
フォーマット:精製
保管および安定性
2~8℃で受領日から最大12カ月間保存できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8002:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabian Z X Lean et al.
The Journal of general virology, 103(11) (2022-11-11)
Ferrets are widely used for experimental modelling of viral infections. However, background disease in ferrets could potentially confound intended experimental interpretation. Here we report the detection of a subclinical infection of ferret hepatitis E virus (FRHEV) within a colony sub-group
Martijn D B van de Garde et al.
Journal of virology, 90(9), 4394-4401 (2016-02-19)
Genotype 3 (gt3) hepatitis E virus (HEV) infections are emerging in Western countries. Immunosuppressed patients are at risk of chronic HEV infection and progressive liver damage, but no adequate model system currently mimics this disease course. Here we explore the
Wenhai Yu et al.
BMC infectious diseases, 18(1), 687-687 (2018-12-24)
Hepatitis E virus (HEV) is a leading cause of hepatitis worldwide. However, its infection biology and pathogenesis remain largely elusive. Furthermore, no proven medication is available for treating hepatitis E. Robust experimental models are urgently required to advance the research
Yunlong Li et al.
Antiviral research, 184, 104967-104967 (2020-11-03)
Exposure to hepatitis E virus (HEV) bears a high risk of developing chronic infection in immunocompromised patients, including organ transplant recipients and cancer patients. We aim to identify effective anti-HEV therapies through screening and repurposing safe-in-human broad-spectrum antiviral agents. In
Marie Pellerin et al.
Viruses, 13(3) (2021-04-04)
Hepatitis E virus (HEV) is considered as an emerging global health problem. In most cases, hepatitis E is a self-limiting disease and the virus is cleared spontaneously without the need of antiviral therapy. However, immunocompromised individuals can develop chronic infection