安全性情報
MAB5326A4
Sigma-Aldrich
抗ネスチン抗体、クローン10C2、Alexa Fluor488結合体
clone 10C2, from mouse, ALEXA FLUOR 488
別名:
Nestin10c2, NES, Nbla00170, FLJ21841
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
結合体:
ALEXA FLUOR 488
application:
ICC
クローン:
10C2, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 488
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10C2, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NES(10763)
詳細
ネスチンは、大型の中間径フィラメントタンパク質(クラスVI)であり、発生中に発現され、また、筋腱・神経筋接合部で発現されています。ネスチンの発現は限定されており、通常はE18までに消失します。ネスチンは適切な神経マーカーであると考えられていますが、最近の研究で、内皮細胞などの他の細胞型にもネスチンの発現が認められています(Folia Biologica, 44(5):155, 1998)。ネスチンによって、最も原始的な神経上皮を識別できますが、他の多くの胚組織も識別されるため、CNSに特異的というわけではありません。ネスチンの発現は、ほぼすべてのGBM(多形神経膠芽腫)と多くのメラノーマ(原発性および転移性)で認められますが、転移性癌では認められません。
特異性
この抗体は、ヒトネスチンを認識します。抗体は、ラットおよびマウスのネスチンタンパク質とは反応しません。
免疫原
ヒトネスチンに相当する融合タンパク質
アプリケーション
抗ネスチン抗体クローン10C2は、ネスチン量の検出において、ICCでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
幹細胞研究
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
ニューロフィラメントおよび神経細胞代謝
神経細胞およびグリアマーカー
品質
RNcell CX神経幹細胞(SCC007)において免疫細胞染色によって評価されています。 免疫細胞染色: 希釈倍率1:100で使用、ヒトRNcell CX神経幹細胞(SCC007)中のネスチンを検出できます。
ターゲットの説明
この未結合親抗体(カタログ番号:MAB5326)の分子量の実測値は約200~220 kDaです。
物理的形状
Alexa Fluor488結合精製マウスモノクローナルIgG、PBS溶液、0.1%アジ化ナトリウムおよび15 mg/mL BSA含有
精製プロテインA
保管および安定性
未希釈アリコートを2~8ºCの遮光した場所で受領日から最長6か月冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
RNcell CX神経幹細胞(SCC007)
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5326A4:
試験成績書(COA)