product name
抗チロシンヒドロキシラーゼ抗体、クローン2/40/15, clone 2/40/15, Chemicon®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2/40/15, monoclonal
化学種の反応性
chicken, bovine, rat, quail
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Th(25085)
詳細
チロシンヒドロキシラーゼは、アドレナリン作動性ニューロンの生理学において重要な役割を果たします。最初の律速酵素であり、ドーパミンやノルエピネフリンなどのカテコールアミンのチロシンからの生合成に関与します。従ってTHは、ドーパミンやノルアドレナリンが豊富なニューロンに対する有用なマーカーです。補因子として第1鉄イオンを要するTHの酵素活性は、リン酸化反応によって調節されると考えられています。選択的スプライシングの結果、ヒトTHのアイソフォームは少なくとも4種類特定されています。
特異性
チロシンヒドロキシラーゼ (TH) は、ドーパミン、ノルアドレナリンおよびアドレナリンなどのカテコールアミンの生合成において、最初の律速段階を触媒します。そのため、この抗体はドーパミンやアドレナリンが豊富なニューロンの染色、および副腎髄質のクロム親和性組織の染色に使用されます。PC 12株などの細胞株もラット褐色細胞腫由来であり、陽性反応を示します。副腎髄質組織のイムノブロットにおいて、この抗体は、分子量範囲が56~60 kDの単一のタンパク質バンドを認識します。
免疫原
ラット褐色細胞腫(2)由来の精製チロシンヒドロキシラーゼ(EC 1.14.16.2)。
アプリケーション
この抗チロシンヒドロキシラーゼ抗体、クローン2/40/15は、チロシンヒドロキシラーゼの検出において、IH、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色:
1:100~1:500。この抗体の以前のロットを免疫組織染色に使用しました。
ウェスタンブロッティング:
1:1000~1:2000
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
1:100~1:500。この抗体の以前のロットを免疫組織染色に使用しました。
ウェスタンブロッティング:
1:1000~1:2000
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経伝達物質および受容体
ニューロンおよびグリアマーカー
神経伝達物質および受容体
ニューロンおよびグリアマーカー
品質
PC12ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用し、10 μgのPC12ライセートでチロシンヒドロキシラーゼを検出できます。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用し、10 μgのPC12ライセートでチロシンヒドロキシラーゼを検出できます。
ターゲットの説明
56-60 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
精製マウスモノクローナルIgG2a抗体、0.25 M塩化ナトリウムと0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.02 Mリン酸緩衝液(pH 7.6)に溶解。
保管および安定性
2~8ºCの未希釈アリコートで受領日から6カ月間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール:脳(交感神経終末)および副腎組織
ポジティブコントロール:脳(交感神経終末)および副腎組織
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB5280:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Regulation of natural cell death in dopaminergic neurons of the substantia nigra by striatal glial cell line-derived neurotrophic factor in vivo.
The Journal of Neuroscience null
Neuroscience, 175, 104-117 (2010-12-18)
While the basic pathways mediating vestibulo-ocular, -spinal, and -collic reflexes have been described in detail, little is known about vestibular projections to central autonomic sites. Previous studies have primarily focused on projections from the caudal vestibular region to solitary, vagal
Neuroscience, 182, 43-61 (2011-03-15)
Early life stressors have life-long functional and anatomical consequences. Though many neurotransmitters are involved in the functional impact of early life stress, dopamine seems to be important because of its roles in motor control, adaptation to stressful conditions, mood, cognition
Mapping of reinforcing and analgesic effects of the mu opioid agonist Endomorphin-1 in the ventral midbrain of the rat.
Psychopharmacology (Psychopharmacologia) null
Frontiers in systems neuroscience, 5, 92-92 (2012-01-31)
The onset of Parkinson's disease (PD) is characterized by focal motor features in one body part, which are usually correlated with greater dopaminergic depletion in the contralateral posterior putamen. The role of dopamine (DA) hemispheric differences in the onset and