MAB5256A5
Anti-Neurofilament 200kDa Antibody, clone NE14, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone NE14, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
別名:
Neurofilament heavy polypeptide, NF-H, 200 kDa neurofilament protein, Neurofilament triplet H protein
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR™ 555
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NE14, monoclonal
交差性
mouse, rat, pig
交差性(ホモロジーによる予測)
human (100% sequence homology), porcine (immunogen homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
詳細
アプリケーション
品質
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Neurofilament in rat E18 primary cortex cells.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5256A5:
試験成績書(COA)