安全性情報
MAB5254
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament 160 kDa Antibody, clone NN18
clone NN18, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NN18, monoclonal
化学種の反応性
guinea pig, chicken, rat, mouse, pig
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
chicken ... Nefm(396206)
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rat ... Nefm(24588)
詳細
ニューロフィラメントは、軸索細胞質を支える細胞骨格の主要要素としての役割を担う中間径フィラメントの一種です。ニューロフィラメントは、軸索の原線維成分として最も多く、軸索微小管と比較して平均3~10倍多く存在します。ニューロフィラメント(直径10 nm)は、3本の前原線維が絡み合っており、その前原線維自体も単一タンパク質の2つの四量体プロトフィラメント複合体から構成されています。ニューロフィラメント・トリプレットタンパク質(68/70、160および200 kDa)は、中枢および末梢神経系の両方でみられ、通常はニューロンに特異的です。68/70 kDaのNF-Lタンパク質は糸状構造内に自己会合できますが、160 kDaのNF-Mおよび200 kDaのNF-Hタンパク質は、共会合するために68/70 kDaのNF-Lタンパク質の存在が必要です。神経腫、神経節神経腫、神経節膠腫、神経節芽細胞腫および神経芽細胞腫は、ニューロフィラメントについて陽性染色されます。ニューロフィラメントは、一般的にニューロン限局的ですが、傍神経節腫および副腎・副腎外褐色細胞腫で検出されています。カルチノイド腫瘍、皮膚の神経内分泌がんおよび肺燕麦細胞がんもニューロフィラメントを発現しています。ニューロフィラメントの詳細情報については、CHEMICONテクニカルサポート部門の、神経系細胞タイプ特異的マーカーチャートオンラインをご覧ください。
特異性
160 kDaのニューロフィラメントと反応します(Debus, E., 1982; Shaw, G., 1984)。
免疫原
精製ニューロフィラメントポリペプチド
アプリケーション
免疫組織染色:
5~10 µg/mLで、凍結またはパラフィン包埋組織に使用できます。詳細はプロトコルをご覧ください。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用できます。7.5~10% SDS-PAGE
最適なワーキング希釈倍率とプロトコルは、ご自身で決定してください。
抗ニューロフィラメント160 kDa抗体クローンNN18は、ニューロフィラメント160 kDaに対する抗体で、IH、IH(P)、WBで使用できます。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
ニューロフィラメントおよび神経細胞代謝
神経細胞およびグリアマーカー
品質
PC12ライセートのウェスタンブロッティングで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのPC12ライセートでニューロフィラメントを検出できます。
ターゲットの説明
160 kDa
関連事項
先発品:CBL214
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、0.02 Mリン酸バッファー+0.25 M NaCl溶液、0.1%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8ºCで受領日から6か月間安定です。
冷凍しないでください。
アナリシスノート
コントロール
培養ニューロン
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5254:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lori Blanchfield et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(8), 2680-2691 (2017-09-10)
Of interest to the etiology of demyelinating autoimmune disease is the potential to aberrantly activate CD4+ T cells due to cross-recognition of multiple self-epitopes such as has been suggested for myelin oligodendrocyte glycoprotein epitope 35-55 (MOG35-55) and neurofilament medium protein
Ablation of proliferating cells in the CNS exacerbates motor neuron disease caused by mutant superoxide dismutase.
Audet, JN; Gowing, G; Paradis, R; Soucy, G; Julien, JP
Testing null
Ablation of proliferating microglia does not affect motor neuron degeneration in amyotrophic lateral sclerosis caused by mutant superoxide dismutase.
Gowing, G; Philips, T; Van Wijmeersch, B; Audet, JN; Dewil, M; Van Den Bosch, L; Billiau et al.
The Journal of Neuroscience null
Extended secondhand tobacco smoke exposure induces plasticity in nucleus tractus solitarius second-order lung afferent neurons in young guinea pigs.
Shin-Ichi Sekizawa,Chao-Yin Chen,Andrea G Bechtold,Jocelyn M Tabor,John M Bric et al.
The European Journal of Neuroscience null
Chuang-Yu Lin et al.
JCI insight, 4(18) (2019-09-20)
The control of voluntary skeletal muscle contraction relies on action potentials, which send signals from the motor neuron through the neuromuscular junction (NMJ). Although dysfunction of the NMJ causes various neuromuscular diseases, a reliable in vitro system for disease modeling