安全性情報
MAB5204
Sigma-Aldrich
Anti-Agrin Antibody
Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-AGRIN, Anti-CMSPPD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AGRN(375790)
特異性
MAB5204はラットおよびマウスアグリンを認識します。エピトープはスプライシング部位Z近傍にマッピングされています。この抗体をアグリンに結合させると、nAChRが顕著に減少します。
免疫原
リコンビナントラットアグリン(C-末端コンストラクト)
アプリケーション
Anti-Agrin AntibodyはAgrinに対する抗体であり、WB&ICで使用します。
免疫細胞染色:10 μg/mL
最適な希釈濃度はお客様ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
研究サブカテゴリー
成長円錐 & 軸索誘導
シナプス & シナプス生物学
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。 50% グリコールおよび0.09%アジ化ナトリウムを含むPBS中の液体。
保管および安定性
凍結乾燥した材料は-20°C以下で最長12か月保存できます。溶解後は、未希釈液として-20°C~-70°Cで最長6ヵ月間保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB5204:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The COOH-terminal domain of agrin signals via a synaptic receptor in central nervous system neurons.
Hoover, CL; Hilgenberg, LG; Smith, MA
The Journal of cell biology null
Jinping Zhang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 20(1), 50-58 (2006-01-06)
It is well established that agrin, an extracellular matrix protein, plays a crucial role in the formation of neuromuscular junctions. Recent evidence indicates that agrin also contributes to immunological synapse formation. However, little is known about how agrin induces the
Hisashi Narai et al.
Neurology international, 1(1), e16-e16 (2009-01-01)
The transgenic animals with mutant copper/zinc superoxide dismutase (SOD1) DNA develop paralytic motor neuron disease resembling human amyotrophic lateral sclerosis (ALS) patients and are commonly used as models for ALS. In the transgenic (Tg) mice with the G93A mutation of
Syndecan-4 is associated with beta-cells in the pancreas and the MIN6 beta-cell line.
Jennifer Y C Cheng,John Whitelock,Laura Poole-Warren
Histochemistry and Cell Biology null
Nandor Nagy et al.
Development (Cambridge, England), 145(9) (2018-04-22)
The enteric nervous system (ENS) arises from neural crest cells that migrate, proliferate, and differentiate into enteric neurons and glia within the intestinal wall. Many extracellular matrix (ECM) components are present in the embryonic gut, but their role in regulating