安全性情報
SAB2106773
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM106B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-TMEM106B, Rabbit Anti-TMEM106B, TMEM106B Detection Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
31 kDa
化学種の反応性
mouse, rabbit, guinea pig, dog, human, rat, horse, bovine
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
関連するカテゴリー
免疫原
The immunogen for anti-TMEM106B antibody: synthetic peptide derected towards the C terminal of human TMEM106B
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: AEEMSYMYDFCTLLSIKVHNIVLMMQVTVTTAYFGHSEQISQERYQYVDC
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2106773-100UL:
SAB2106773-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)