安全性情報
MAB4334Z
Sigma-Aldrich
抗MDR1抗体 クローンUIC2 アジドフリー
clone UIC2, Chemicon®, from mouse
別名:
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp, MAB4334
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
UIC2, monoclonal
化学種の反応性
primate, human
以下との反応禁止
mouse, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243)
詳細
UIC2は、P糖タンパク質(Pgp)の細胞外立体構造エピトープに対するマウスモノクローナル抗体です。この抗体は、フローサイトメトリー、免疫蛍光顕微鏡検査、凍結切片およびパラフィン切片の免疫組織染色に使用して、MDR1陽性細胞の膜上のPgp発現を検出することができます。機能実験において、UIC2はPgpを介した排出活性を阻害し、Pgpによって輸送される化学療法薬の細胞毒性作用を増強することが示されました。さらに、UIC2モノクローナル抗体をMDR1の基質と併用することで、フローサイトメトリー(MILLIPORE UIC2シフトアッセイ - 製品ECM905を参照)を用いてPgpの発現および機能を同時に検出することができます。
特異性
MDR1遺伝子にコードされるP糖タンパク質(ABCB1;LocusLink ID:5243)
免疫原
エピトープ:立体構造上の細胞外エピトープ、アジドフリー
ヒトMDR1 cDNAでトランスフェクトした後、ビンブラスチン耐性についてトランフェクタントの多段階選択を行ったマウスBALB/c3T3線維芽細胞。
アプリケーション
この抗MDR1抗体 クローンUIC2(アジドフリー)はFC、IF、IP、IHでの使用について検証済みであり、MDR1を検出できます。
機能実験におけるP糖タンパク質排出活性の阻害:10~100 μg/mL。システムによって異なります
免疫沈降:予想されるPgp濃度に対しUIC2が5~10倍モル過剰;現実的には、細胞ライセート1 μLあたり1~5 µg
フローサイトメトリー(従来型およびUIC2シフトアッセイ):標的細胞のPgp発現に強く依存;通常は、低Pgp発現細胞では0.1 μg/mL、高Pgp発現細胞では1 μg/mL
免疫蛍光染色:標的細胞のPgp発現に強く依存;通常は、凍結切片及びパラフィン切片において低Pgp発現細胞では0.1 μg/mL、高Pgp発現細胞では1 μg/mL:1~10 μg/mL
研究のカテゴリ
代謝
研究のサブカテゴリ
毒性および薬剤耐性
物理的形状
フォーマット:精製品
プロテインA Sepharoseクロマトグラフィーによる精製免疫グロブリン。 0.01 M PBS(保存剤無添加)でろ過滅菌済み。
保管および安定性
保存期間は2~8℃で最長12ヵ月間です。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB4334Z:
試験成績書(COA)