MAB3504-I
Anti-Apaf-1 Antibody, clone 13F11
clone 13F11, from rat
別名:
APAF, APAF-1, APAF1, apoptotic peptidase activating factor 1, apoptotic protease activating factor 1, Apoptotic protease-activating factor 1, CED4, DKFZp781B1145, KIAA0413, Apoptotic protease-activating factor 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
13F11, monoclonal
化学種の反応性
rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Apaf1(11783)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Western Blotting applications (Vaughn, A.E., et. al. (2007). Cell Death Differ. 14(5):973-81; Wright, K.M., et. al. (2004). J Cell Biol. 167(2):303-13).
品質
Western Blotting Analysis: 1 ug/mL of this antibody detected Apaf-1 in mouse lymph node tissue lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3504-I-25UG:
MAB3504-I:
試験成績書(COA)