安全性情報
MAB3418A5
Sigma-Aldrich
抗MAP2抗体、クローンAP20、Alexa Fluor 555コンジュゲート
clone AP20, from mouse, ALEXA FLUOR 555
別名:
Microtubule-associated protein 2, MAP-2, MAP2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 555
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AP20, monoclonal
交差性
rat, Xenopus, bovine, chicken, human, quail, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
chicken ... Map2(424001)
frog ... Map2(780043)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
詳細
微小管結合タンパク質2(MAP-2)は、チューブリンに結合する大量に存在する神経細胞骨格タンパク質であり、微小管を安定させる(Herzog and Weber, 1978)、ニューロンの優れたマーカーです。MAP-2は、神経形態の発達と維持に不可欠です(Matus, 1991)。ニューロンでMAP2の3つの主要アイソフォームである高分子のMAP2aとMAP2b、低分子のMAP2c(MAP2遺伝子の選択的スプライシングによる)が同定されています。(Chung et al., 1996).低分子アイソフォームMAP2cは発育中の脳で発現し、脳の成熟時には発現が抑制されるのに対し、高分子MAP2bは発育中および成熟した脳のいずれでも発現します。MAP2aは成熟脳のみに発現します(Tucker, 1990)。上記アイソフォームはすべて、アミノ酸31個のモチーフの3~4回反復配列を含むカルボキシル末端付近のドメインを介し、微小管に結合します(Lewis et al., 1988)。MAP-2とMAP-4およびタウタンパク質は、微小管に結合する熱安定性タンパク質ファミリーに属します。
アプリケーション
抗MAP2抗体、クローンAP20、Alexa Fluor 555コンジュゲートは、 MAP2の検出において、ICCでの使用が検証されています。
品質
ラットE18初代皮質細胞の免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、ラットE18初代皮質細胞のMAP2を検出できます。
ターゲットの説明
約230 kDa、実測
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムおよび15 mg/mL BSAを含むPBS中のAlexa Fluor 555とコンジュゲートさせた精製マウスモノクローナルIgG
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3418A5:
試験成績書(COA)