安全性情報
MAB3317
Sigma-Aldrich
Anti-MMP-14 Antibody, hemopexin domain, clone 113-5B7
clone 113-5B7, Chemicon®, from mouse
別名:
MT1-MMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
113-5B7, monoclonal
application:
ELISA
IHC
WB
化学種の反応性:
rat, human, bovine, mouse
テクニック:
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
17
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
113-5B7, monoclonal
化学種の反応性
rat, human, bovine, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG3κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MMP14(4323)
特異性
MT1-MMPとしても知られるヒトMMP-14と反応し、hMMP-3ともごくわずかな交差反応性を示します。理由は不明ですが、この抗体はCC1043に対してウェスタンブロッティングでは反応しません。
免疫原
エピトープ:アミノ酸319~333
ヒトMT1-MMPのヘモペキシン様ドメインのCDGNFDTVAMLRGEM
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:10 μg/mLで、ポジティブコントロールとして1~5 μg/mL ConAで24~48時間前処理したMD-MB-231細胞膜調製物で使用しました。60~65 kDaのタンパク質が特定されました。
CHO細胞で発現させたリコンビナントMT1-MMP(TMドメインを欠く)に対する試験では、約59 kDaのバンドと反応しました。
免疫組織染色:凍結組織切片、従来のホルマリン固定での使用は問題があります。 パラフィン包埋組織切片ではPLP固定が必要です。
免疫沈降
EIA
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗MMP-14抗体、ヘモペキシンドメイン、クローン113-5B7は、MMP-14に対する抗体で、ELISA、IH(P)、WBで使用できます。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
MMPおよびTIMP
ターゲットの説明
約59~69 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
精製免疫グロブリン0.1 Mリン酸ナトリウムバッファー(pH 7.0)溶液、2% BSA(プロテアーゼ不含)含有
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
乳がん組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
第一ファインケミカル株式会社製造
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3317:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dynamic expression of matrix metalloproteinases (MMP-2, -9 and -14) and the tissue inhibitors of MMPs (TIMP-1, -2 and -3) at the implantation site during tubal pregnancy.
Bai, SX; Wang, YL; Qin, L; Xiao, ZJ; Herva, R; Piao, YS
Reproduction (Cambridge, England) null
Vasculostatin inhibits intracranial glioma growth and negatively regulates in vivo angiogenesis through a CD36-dependent mechanism.
Kaur, B; Cork, SM; Sandberg, EM; Devi, NS; Zhang, Z; Klenotic, PA; Febbraio, M; Shim et al.
Cancer Research null
White matter microglia produce membrane-type matrix metalloprotease, an activator of gelatinase A, in human brain tissues.
Yamada, T, et al.
Acta neuropathologica, 90, 421-424 (1995)
Carla S Ceron et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 31(4), 261-270 (2012-02-22)
Increased vascular matrix metalloproteinases (MMPs) levels play a role in late phases of hypertensive vascular remodeling. However, no previous study has examined the time course of MMPs in the various phases of two-kidney, one-clip hypertension (2K1C). We examined structural vascular
Amit Ranjan et al.
BioMed research international, 2014, 804680-804680 (2014-09-03)
Matrix remodeling and invasion of basement membrane are the major determinants of malignant progression. Matrix degrading enzymes play a pivotal role in this process and have been shown to be regulated at multiple levels. Using high metastatic B16F10 and its