安全性情報
MAB326R
Sigma-Aldrich
抗CNPase抗体 クローン11-5B
clone 11-5B, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
11-5B, monoclonal
化学種の反応性
rat, human, bovine, canine, sheep, pig, rabbit, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CNP(1267)
詳細
酵素2′, 3′-環状ヌクレオチド3′ホスホジエステラーゼ(CNP)は、中枢神経系ではオリゴデンドロサイトによって、末梢神経系ではシュワン細胞によって多く発現されています(Sprinkle, 1989)。この細胞特異的発現により、CNPは、これら2つのミエリン産生グリア細胞型の特徴的マーカーとして認識されています(Sprinkle, 1989; Kim et al., 1984; Sheedlo & Sprinkle, 1984; McMorris et al., 1984)。2′, 3′-環状ヌクレオチド末端の切断というその酵素活性(Sprinkle, 1989)以外のCNPの生理学的役割は、まだ検討段階にあります。CNP活性はミエリンおよびミエリン形成と相関しており、CNP活性の劇的な低下は多発性硬化症などの脱髄疾患と関連しています(Sprinkle, 1989)。この酵素は、CNP1(46 kD)とCNP2(48 kD)という2つのタンパク質で構成されています(Sprinkle, 1989; Sprinkle et al., 1987)。CNP1/CNP2の比は種によって異なる可能性がありますが、それらの共通の一次配列は系統発生的に保存されています。CNPは最近、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を用いた体細胞ハイブリッドDNAの増幅と、Hind IllゲノムDNA分解物のサザンブロッティングによって、ヒト第17染色体に局在していることが明らかになりました(Sprinkle et al., 1991)。抗CNP抗体は酵素の高度に保存された領域と反応するため、汎抗CNP抗体と考えることができます(Sprinkle et al., 1987)。抗CNP抗体は、細胞培養物や組織切片中のシュワン細胞やオリゴデンドロサイトを同定するマーカーとして、また細胞膜画分中のCNPを局在させるマーカーとして利用できます。CNPは生後比較的早期に発現するため、抗CNP抗体はオリゴデンドロサイトの早期特定に特に有用です。
特異性
抗CNP抗体は多くの種でCNP1とCNP2の両方と反応します。
免疫原
精製ヒト2’, 3’-環状ヌクレオチド3’-ホスホジエステラーゼ
アプリケーション
この抗CNPase抗体 クローン11-5Bは、IC、IH、IH(P)、WBにおける使用について検証済みであり、CNPaseを検出できます。
免疫組織染色:
この抗体を、IHで使用しました。(10 μg/mLの抗体、毎日新鮮調製)。
免疫組織染色:
この抗体を、ICで使用しました(10 μg/mLの抗体、毎日新鮮調製)。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
品質
マウス脳ライセートにおいてウェスタンブロッングティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、マウス脳ライセート10 µg中のCNPASE 1/2を検出できます。
ターゲットの説明
48および46 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、0.25 M塩化ナトリウムと0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.02 Mリン酸緩衝液(pH 7.6)に溶解。
アナリシスノート
対照
オリゴデンドロサイト培養物、脳ライセート
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB326R:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of long-term mouse brain aggregating cultures: evidence for maintenance of neural precursor cells.
C Mikaela D Berglund, Johan Aarum, Samantha L Budd Haeberlein, Jens R Nyengaard et al.
The Journal of Comparative Neurology null
Myelin-associated mRNA and protein expression deficits in the anterior cingulate cortex and hippocampus in elderly schizophrenia patients.
Stella Dracheva, Kenneth L Davis, Benjamin Chin, Derek A Woo, James Schmeidler, Vahram Haroutunian
Neurobiology of Disease null
Thyroid hormone participates in the regulation of neural stem cells and oligodendrocyte precursor cells in the central nervous system of adult rat.
M Fernandez, S Pirondi, M Manservigi, L Giardino, L Calza
The European Journal of Neuroscience null
Neuronal differentiation of NG108-15 cells has impact on nitric oxide- and membrane (natriuretic peptide receptor-A) cyclic GMP-generating proteins.
Dieter Muller,Karen J Greenland,Robert C Speth,Ralf Middendorff
Molecular and cellular endocrinology null
Xiaofei Li et al.
EBioMedicine, 13, 55-65 (2016-11-08)
Stem cells have a high therapeutic potential for the treatment of spinal cord injury (SCI). We have shown previously that endogenous stem cell potential is confined to ependymal cells in the adult spinal cord which could be targeted for non-invasive