07-1387
抗-酸化CaMキナーゼII(Met281/282)抗体
serum, from rabbit
別名:
CAMKK beta protein, CaM-KK beta, CaM-kinase kinase beta, CaMKK beta, Calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase beta, calcium/calmodulin-dependent protein kinase beta, calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2 beta, calcium/calmodulin-
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, rat, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAMK2D(817)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
ウェスタンブロッティング: 希釈倍率1:1,000で使用、マウス心臓細胞ライセートで酸化CaMキナーゼIIを検出できます。
ターゲットの説明
関連事項
保管および安定性
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-1387:
試験成績書(COA)