Merck
MAB312R
Sigma-Aldrich
抗A2B5抗体、クローンA2B5-105
clone A2B5-105, Chemicon®, from mouse
別名:
Neuron Cell Surface Antigen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A2B5-105, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mammals
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgM
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
A2B5は、発達中の胸腺上皮細胞、オリゴデンドロサイト前駆細胞、および神経内分泌細胞で発現する細胞表面ガングリオシドエピトープです。A2B5抗原は、2型星状膠細胞には存在しますが1型星状膠細胞には存在しないため、これらの異なる細胞タイプを識別できます。A2B5抗体は、フローサイトメトリーおよび免疫組織染色の実験において、II型星状膠細胞、グリア新生に関与する細胞、およびオリゴデンドロサイト系統と強く結びついている細胞を染色するために使用されています。
特異性
ニューロンの原形質膜、神経内分泌細胞、およびグリア細胞に由来するシアロガングリオシドとスルファチドに共通のエピトープを認識します。抗A2B5は特に以下の染色に使用されています:
アルツハイマー病の確定診断を受けた患者の死後脳組織の神経原線維変化(Majocha et al., 1989)
ニワトリ網膜、脳、脊髄、および後根神経節のニューロン(Schnitzer & Schachner, 1982; Eisenbarth et al., 1979)。
ラット線条体神経末端(synaptosomes (Wolf & Kapatos, 1989))。
男性の神経芽腫細胞(Oppedal et al., 1989; Coakham et al., 1985)。
ラットインシュリノーマ細胞および膵島細胞(Shimizu et al., 1983; Bartholomeusz et al., 1989)。
ヒトおよびラット胸腺上皮細胞(Haynes et al., 1988)。
グリア新生に関与する細胞(Bottenstein et al., 1988; Suzumura & Slerberg, 1989)。
乏突起膠細胞および星状膠細胞、II型(Dubois-Dalcq et al., 1990)。
免疫原
胚性ニワトリ網膜細胞
アプリケーション
A2B5のレベルを検出する抗A2B5抗体、クローンA2B5-105は、FC、IC、IF、IHへの使用が公表およびバリデーションされています。
免疫細胞染色:5~10 μg/mL 免疫組織染色:5~10 μg/mL(Levison & McCarthy, 1989)
補体媒介細胞毒性(Eisenbarth et al., 1979)
フローサイトメトリー:生細胞(Maric, D. et al. (2000) Cerebral Cortex 10:729-747)。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経細胞およびグリアマーカー
物理的形状
フォーマット:精製
液体。バッファー = 2 mg/mL BSAを含有するPBS(pH 7.1)。
硫酸アンモニウム沈殿物
保管および安定性
-20°Cで凍結乾燥保存してください。再溶解後の抗体溶液は、-20°Cの未希釈アリコートで12カ月間保存できます。
アナリシスノート
コントロール
II型星状膠細胞、ヒト神経前駆細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB312R:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Smith et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(18), 10032-10037 (2000-08-16)
We have discovered that intracellular redox state appears to be a necessary and sufficient modulator of the balance between self-renewal and differentiation in dividing oligodendrocyte-type-2 astrocyte progenitor cells. The intracellular redox state of freshly isolated progenitors allows prospective isolation of
A2B5 lineages of human astrocytic tumors and their recurrence.
Xia, Chun-Lin, et al.
International journal of oncology, 23, 353-361 (2003)
Thyroid hormone activates oligodendrocyte precursors and increases a myelin-forming protein and NGF content in the spinal cord during experimental allergic encephalomyelitis.
Calza, L; Fernandez, M; Giuliani, A; Aloe, L; Giardino, L
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Glial progenitor-like phenotype in low-grade glioma and enhanced CD133-expression and neuronal lineage differentiation potential in high-grade glioma.
Rebetz, J; Tian, D; Persson, A; Widegren, B; Salford, LG; Englund, E; Gisselsson, D; Fan, X
Testing null
Ganglioside markers GD3, GD2, and A2B5 in fetal human neurons and glial cells in culture.
Satoh, J and Kim, S U
Developmental Neuroscience, 17, 137-148 (1995)