クローン
105, monoclonal
形状
lyophilized powder
化学種の反応性
human, rat, chicken, mouse
テクニック
flow cytometry: 2.5 μg using using retinoic acid-differentiated NTera-2 human testicular embryonic carcinoma cell line (per 106 cells)
immunocytochemistry: 8-25 μg/mL using using NTera-2 human cell line
アイソタイプ
IgM
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8229-100UG-PW:
A8229-100UG:
A8229-BULK:
A8229-VAR:
試験成績書(COA)