Merck
MAB1961Z
Sigma-Aldrich
抗インテグリンαVβ5抗体、クローンP1F6、アジ化物フリー
clone P1F6, Chemicon®, from mouse
別名:
MAB1961
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
P1F6, monoclonal
化学種の反応性
chicken, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
適合性
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGAV(3685)
詳細
この遺伝子の産物は、インテグリンα鎖ファミリーに属しています。インテグリンは、α鎖とβ鎖で構成されるヘテロ二量体膜内在性タンパク質です。この遺伝子は、インテグリンαV鎖をコードしています。α鎖Vは、細胞外ドメインで翻訳後切断を受けて、ジスルフィド結合でつながった軽鎖と重鎖が得られ、これがβ1と結合してフィブロネクチン受容体を形成します。接着の他にも、インテグリンは細胞表面媒介シグナル伝達に関与していることが知られています。
特異性
ヒトインテグリンαVβ5と反応します。
免疫原
ヒトUCLA P3細胞(肺がん)
アプリケーション
HT29細胞のビトロネクチンへの付着の阻害:>1:1,000
がん細胞およびメラノーマ細胞のビトロネクチンへの付着の阻害
免疫組織染色:acetone またはparaformaldehydeで固定した組織で使用。(formalin固定組織を染色する場合には、1mM EDTA(pH 8.0)中で10~20分間、組織切片を煮沸してから、室温で20分間の冷却が必須になります)
免疫細胞染色:ヒトがん細胞、正常上皮、角化細胞での使用。1:1500(acetone固定のみ)
免疫沈降
FACS
EIA
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
この抗インテグリンαVβ5抗体、クローンP1F6、アジ化物フリーを用いたインテグリンαVβ5の検出は、FC、IHでの使用が検証されています
研究のカテゴリ
細胞構造
研究サブカテゴリー
インテグリン
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
精製免疫グロブリン、0.15M NaCl含有 0.01M phosphateバッファー(pH 7.1)に溶解(保存剤無添加)。
保管および安定性
2–8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
上皮、角化細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1961Z:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phagocytosis of apoptotic eosinophils but not neutrophils by bronchial epithelial cells.
D W Sexton, M Al-Rabia, M G Blaylock, G M Walsh
Clinical and Experimental Allergy null
Fluctuations of cytoskeleton-bound microbeads--the effect of bead-receptor binding dynamics.
C Metzner,C Raupach,C T Mierke,B Fabry
Journal of Physics. Condensed Matter : An Institute of Physics Journal null
Fiber-knob modifications enhance adenoviral tropism and gene transfer in malignant glioma.
Sophy Zheng,Ilya V Ulasov,Yu Han,Matthew A Tyler,Zeng B Zhu,Maciej S Lesniak
The journal of gene medicine null
Human alveolar epithelial cells engulf apoptotic eosinophils by means of integrin- and phosphatidylserine receptor-dependent mechanisms: a process upregulated by dexamethasone.
D W Sexton, M G Blaylock, G M Walsh, D W Sexton, M G Blaylock, G M Walsh
The Journal of Allergy and Clinical Immunology null
Leah E Cole et al.
Infection and immunity, 70(11), 6158-6165 (2002-10-16)
Haemophilus ducreyi is the etiologic agent of the sexually transmitted genital ulcer disease chancroid. H. ducreyi serum resistance protein A (DsrA) is a member of a family of multifunctional outer membrane proteins that are involved in resistance to killing by